Piperonylbutoxid 90% tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
334161000 334165000
ACRO334161000EA 54.7 EUR
ACRO334161000 ACRO334165000
Piperonylbutoxid 90% tech.
Piperonylbutoxid
Formel: C₁₉H₃₀O₅
Molecular Weight: 338,44 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1 mmHg)
Flammpunkt: 170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005842
CAS-Nummer: 51-03-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Specific gravity (20°C) 1.055 to 1.065