cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
cis-2-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
334270010
334270050
ACRO334270010EA
107
EUR
ACRO334270010
ACRO334270050
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 63216-49-9
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ Molecular Weight: 243.30 g/mol Schmelzpunkt: 127…131 °C Flammpunkt: 194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863244 CAS-Nummer: 63216-49-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 127 to 131 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |