(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propandiol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
L-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
334800050
334800250
334801000
ACRO334800050EA
38.9
EUR
ACRO334800050
ACRO334800250
ACRO334801000
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propandiol 96%
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
CAS No.: 2964-48-9
Formel:
C₉H₁₂N₂O₄ Molecular Weight: 212.2026 g/mol Schmelzpunkt: 160…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007359 CAS-Nummer: 2964-48-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 166 °C |
Specific optical rotation | +29° to +33° (20 °C, 589 nm) (c=1, 6 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥95 % |