2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-((Dimethylamino)methyl)cyclohexanone hydrochloride, Tramadol Related Compound B
335620010 335620050
ACRO335620010EA 57.3 EUR
ACRO335620010 ACRO335620050
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride 98%
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₉H₁₈ClNO
Schmelzpunkt: 147…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00102580
CAS-Nummer: 42036-65-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %