1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
335940010 335940050
ACRO335940010EA 49.5 EUR
ACRO335940010 ACRO335940050
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 99%
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₁₀H₂₂N₂
Siedepunkt: 215…218 °C (760 mmHg)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861832
CAS-Nummer: 40327-96-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %