(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3R,4R)-2,5-Dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
336030050
336030250
ACRO336030050EA
37.5
EUR
ACRO336030050
ACRO336030250
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formel:
C₁₈H₁₂O₇ Molecular Weight: 340,287 g/mol Schmelzpunkt: 174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067102 CAS-Nummer: 64339-95-3 UN: 3261 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 192 to 196 °C |
Titration by coupling | ≥97.5 % |