(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (3R,4R)-2,5-Dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate
336040050 336040250 336041000
ACRO336040050EA 26.4 EUR
ACRO336040050 ACRO336040250 ACRO336041000
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride 97%
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
CAS No.: 6283-74-5
Formel: C₈H₈O₇
Molecular Weight: 216.15 g/mol
Schmelzpunkt: 130…135 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037918
CAS-Nummer: 6283-74-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
Specific optical rotation +56° to +62° (20 °C, 589 nm) (c=6, acetone)
Titration with NaOH ≥96.0 %