(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, (S)-5-(Hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, (S)-(+)-4,5-Dihydro-5-hydroxymethyl-2(3H)-furanone, (S)-(+)-5-Hydroxymethyltetrahydro-2-furanone
337640010
337640050
ACRO337640010EA
90.5
EUR
ACRO337640010
ACRO337640050
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone 97%
(S)-(+)-gamma-Hydroxymethyl-gamma-butyrolactone
CAS No.: 32780-06-6
Formel:
C₅H₈O₃ Molecular Weight: 116,12 g/mol Siedepunkt: 110…115 °C (2 mmHg) Dichte: 1,23 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00066224 CAS-Nummer: 32780-06-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +30.5° to +36.5° (20°C, 589 nm) (c=3, EtOH) |