(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexandiamin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
337830010 337830050
ACRO337830010EA 268 EUR
ACRO337830010 ACRO337830050
(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexandiamin 95%
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Appearance: White to light yellow Low melting solid
Formel: C₈H₁₈N₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00671527
CAS-Nummer: 68737-65-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Specific optical rotation -137° to -149° (20°C, 589 nm) (C=1, CHCl3)