tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
337931000
337935000
ACRO337931000EA
55.5
EUR
ACRO337931000
ACRO337935000
tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate 95%
tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid or solid
Formel:
C₁₁H₂₃NO₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01076260 CAS-Nummer: 166023-30-9 UN: 3259 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Specific optical rotation | +11° to +15° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |