tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-tert-Butyl 3-aminobutanoate
337941000 337940010
ACRO337941000EA 71.9 EUR
ACRO337941000 ACRO337940010
tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate 95%
tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate
CAS No.: 161105-54-0
Formel: C₈H₁₇NO₂
Molecular Weight: 159,229 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798294
CAS-Nummer: 161105-54-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +21° to +27° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)