n-Hexadecylpalmitat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Cetyl Palmitate, Palmitic acid palmityl ester, n-Hexadecyl palmitate, Palmitic Acid Hexadecyl Ester, Palmityl palmitate
338460050
338460250
338461000
ACRO338460050EA
26.5
EUR
ACRO338460050
ACRO338460250
ACRO338461000
n-Hexadecylpalmitat 98%
Hexadecyl palmitate
CAS No.: 540-10-3
Formel:
C₃₂H₆₄O₂ Molecular Weight: 480,86 g/mol Siedepunkt: 360 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 52…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053739 CAS-Nummer: 540-10-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 56 °C |
GC | ≥97.5 % |