Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
344000050 344000250
ACRO344000050EA 75.3 EUR
ACRO344000050 ACRO344000250
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Tetra-tert-butyl orthotitanate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
Siedepunkt: 160…165 °C (15 mmHg)
Dichte: 0,8893 g/cm³
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040554
CAS-Nummer: 3087-39-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay ≥97.5 %