N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
344300050 344300250
ACRO344300050EA 125 EUR
ACRO344300050 ACRO344300250
N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamin 96%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
CAS No.: 93102-05-7
Formel: C₁₃H₂₃NOSi
Siedepunkt: 76 °C (,3 mmHg)
Dichte: 0,928 g/cm³
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674005
CAS-Nummer: 93102-05-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥95 %