3-Aminopropylphosphonic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
344940010 344940050
ACRO344940010EA 198 EUR
ACRO344940010 ACRO344940050
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
3-Aminopropylphosphonic acid
CAS No.: 13138-33-5
Formel: C3H10NO3P
Molecular Weight: 139,0902 g/mol
Schmelzpunkt: 290…294 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008222
CAS-Nummer: 13138-33-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %