(Ethylthio)trimethylsilane 90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
345000010
345000100
ACRO345000010EA
33.7
EUR
ACRO345000010
ACRO345000100
(Ethylthio)trimethylsilane 90%
(Ethylthio)trimethylsilane
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel:
C₅H₁₄SSi Molecular Weight: 134,312 g/mol Siedepunkt: 69…70 °C (100 mmHg) Dichte: 0,83 g/cm³ Flammpunkt: 16 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042890 CAS-Nummer: 5573-62-6 UN: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...