Ethyl-(R)-(−)-3-hydroxybutyrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate, (R)-(-)-3-Hydroxybutyric Acid Ethyl Ester
345760010 345760050
ACRO345760010EA 43.7 EUR
ACRO345760010 ACRO345760050
Ethyl-(R)-(−)-3-hydroxybutyrat 98%
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.017 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075386
CAS-Nummer: 24915-95-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4195 to 1.4215 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -43° to -47° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)