3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
346170250 346171000 346175000
ACRO346170250EA 31.7 EUR
ACRO346170250 ACRO346171000 ACRO346175000
3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane tech.
3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane
CAS No.: 35141-30-1
Formel: C₁₀H₂₇N₃O₃Si
Siedepunkt: 114…118 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,031 g/cm³
Flammpunkt: 137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069173
CAS-Nummer: 35141-30-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to pink to red to brown on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 14 to 18 % (as NH2)