Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Natriumcarbonat max, 1% w/w
346930050 346930250 346931000
ACRO346930050EA 50.9 EUR
ACRO346930050 ACRO346930250 ACRO346931000
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% stabilisiert
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate
CAS No.: 15110-17-5
Formel: C₁₁H₂₅O₅P
Molecular Weight: 268,29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800259
CAS-Nummer: 15110-17-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer ≤1 % Na2CO3