8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
347620010 347620050
ACRO347620010EA 91.5 EUR
ACRO347620010 ACRO347620050
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molecular Weight: 189.17 g/mol
Schmelzpunkt: 213…214 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168972
CAS-Nummer: 1571-30-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 223 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %