Furfuryl glycidyl ether 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-((Oxiran-2-ylmethoxy)methyl)furan
348490050 348490250
ACRO348490050EA 91.9 EUR
ACRO348490050 ACRO348490250
Furfuryl glycidyl ether 97%
Furfuryl glycidyl ether
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,165 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,122 g/cm³
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013348
CAS-Nummer: 5380-87-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %