(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
348720010 348720050
ACRO348720010EA 82 EUR
ACRO348720010 ACRO348720050
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol 97%
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
CAS No.: 163439-82-5
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Molecular Weight: 193.2423 g/mol
Schmelzpunkt: 95…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01073894
CAS-Nummer: 163439-82-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -29° to -35° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH)