(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3S,4S)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
348730010
348730050
ACRO348730010EA
125
EUR
ACRO348730010
ACRO348730050
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol 97%
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
CAS No.: 90365-74-5
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Molecular Weight: 193,2423 g/mol Schmelzpunkt: 95…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01073893 CAS-Nummer: 90365-74-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 101 °C |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +29° to +35° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH) |