1,2-O-Isopropyliden-α-D-xylofuranose 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose, (3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol, (3aR,5R,6S,6aR)-5-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
348880100 348880250 348881000
ACRO348880100EA 128 EUR
ACRO348880100 ACRO348880250 ACRO348881000
1,2-O-Isopropyliden-α-D-xylofuranose 99%
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Appearance: White Waxy solid or coarse crystals and/or chunks
Formel: C₈H₁₄O₅
Molecular Weight: 190,20 g/mol
Siedepunkt: 112…114 °C (,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063295
CAS-Nummer: 20031-21-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Waxy solid or coarse crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -17° to -19° (20°C, 589 nm) (c=1, water)