Ethyl 5-(Chloromethyl)-2-Furancarboxylat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloromethyl-2-furancarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
349730010
349730050
349730250
ACRO349730010EA
30
EUR
ACRO349730010
ACRO349730050
ACRO349730250
Ethyl 5-(Chloromethyl)-2-Furancarboxylat 95%
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate
CAS No.: 2528-00-9
Formel:
C₈H₉ClO₃ Siedepunkt: 115 °C (760 mmHg) Dichte: 1,225 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173837 CAS-Nummer: 2528-00-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |