Lauroyl peroxide 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dilauroyl peroxide
349741000
349745000
ACRO349741000EA
70.3
EUR
ACRO349741000
ACRO349745000
Lauroyl peroxide 99%
Lauroyl peroxide
CAS No.: 105-74-8
Formel:
(C₁₁H₂₃CO)₂O₂ Molecular Weight: 398.628 g/mol Schmelzpunkt: 53…57 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008964 CAS-Nummer: 105-74-8 UN: 3106 ADR: 5.2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or granules or flakes or pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 57 °C |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |