Morin Hydrat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2',3,4',5,7-Pentahydroxyflavone
354000100 354000050 354000500
ACRO354000100EA 93.9 EUR
ACRO354000100 ACRO354000050 ACRO354000500
Morin Hydrat
Morin Hydrat
CAS No.: 654055-01-3
Formel: C₁₅H₁₀O₇
Molecular Weight: 302,24 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00217054
CAS-Nummer: 654055-01-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Water ≤7 %
Sulfated ash ≤2 %