Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonat Monohydrat 80% tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 8-Amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid, monosodium salt monohydrate
400840050 400841000 400845000
ACRO400840050EA 20.2 EUR
ACRO400840050 ACRO400841000 ACRO400845000
Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonat Monohydrat 80% tech.
Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonat Monohydrat
Formel: C₁₀H₈NNaO₇S₂·1H₂O
Molecular Weight: 359,30 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150460
CAS-Nummer: 312693-54-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
HPLC ≥75 %