3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Pyrrolidinyloxy, 3-amino-2,2,5,5-tetramethyl-, (3-Amino-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yl)oxidanyl, (3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyl)oxidanyl
401105000 401100020
ACRO401105000EA 168 EUR
ACRO401105000 ACRO401100020
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99%
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Appearance: Orange Hygroscopic crystals
Formel: C₈H₁₇N₂O
Molecular Weight: 157.24 g/mol
Siedepunkt: 75…80 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00046088
CAS-Nummer: 34272-83-8
UN: 3263
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Hygroscopic crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %