5-Chlor-2-thiophencarbaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
405080050 405080010
ACRO405080050EA 106 EUR
ACRO405080050 ACRO405080010
5-Chlor-2-thiophencarbaldehyd 97%
5-Chlor-2-thiophencarbaldehyd
Appearance: Clear yellow to orange-red Liquid
Formel: C₅H₃ClOS
Molecular Weight: 146,59 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,376 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00047090
CAS-Nummer: 7283-96-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6040 to 1.6070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %