DNS Natriumsalz (Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz), M.W. 50000-100000 Da, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Thymonucleic acid sodium salt, DNA sodium salt
406250250 406251000
ACRO406250250EA 69.2 EUR
ACRO406250250 ACRO406251000
DNS Natriumsalz (Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz), M.W. 50000-100000 Da, rein
DNA sodium salt (Deoxyribonucleic acid sodium salt)
CAS No.: 68938-01-2
Appearance: Off-white to tan Powder
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130922
CAS-Nummer: 68938-01-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Almost white to light yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤18 %
Protein ≤5 %
Phosphorus (P) ≤9 %