Dextran für die Biochemie, niedriger Anteil
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
406271000 406275000
ACRO406271000EA 188 EUR
ACRO406271000 ACRO406275000
Dextran für die Biochemie, niedriger Anteil
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7.0 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.22 to 0.27 (1 % at 37°C)
Ash ≤2.0 %
Average molecular weight 60000 to 90000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)