Pentasodium Diethylentriaminepentaacetat 40% in wässriger Lösung tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
407290010 407290030 407292500
ACRO407290010EA 74.4 EUR
ACRO407290010 ACRO407290030 ACRO407292500
Pentasodium Diethylentriaminepentaacetat 40% in wässriger Lösung tech.
Pentasodium Diethylentriaminepentaacetat
Appearance: Clear solution
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Siedepunkt: 106 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,29 g/cm³
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051016
CAS-Nummer: 140-01-2
UN: 3267
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Color scale ≤150 APHA
pH 11.0 to 12.0 (1 % in water)
Titration 39 to 41 %