N,N-Diethyl-p-phenylenediamin oxalat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(N,N-diethylbenzene-p-diamine) oxalate, DPD oxalate
407410100 407410250
ACRO407410100EA 108 EUR
ACRO407410100 ACRO407410250
N,N-Diethyl-p-phenylenediamin oxalat 96%
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate
Formel: C₁₀H₁₆N₂·0.5 C₂H₂O₄
Molecular Weight: 209.27 g/mol
Schmelzpunkt: 145…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070242
CAS-Nummer: 62637-92-7
EINECS: 263-662-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥95 % (DEPDA + oxalic acid)