N,N-Dimethyl-1,4-Phenylendiaminoxalat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate, 4-Aminodimethylaniline Oxalate
408490250 408490050 408491000
ACRO408490250EA 138 EUR
ACRO408490250 ACRO408490050 ACRO408491000
N,N-Dimethyl-1,4-Phenylendiaminoxalat 99%
N,N-Dimethyl-1,4-Phenylendiaminoxalat
CAS No.: 62778-12-5
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 362.43 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036387
CAS-Nummer: 62778-12-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.0 %