Ethyl-2-bromoisovalerate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Bromoisovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Bromo-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutyrate
409790100
409790500
ACRO409790100EA
63.3
EUR
ACRO409790100
ACRO409790500
Ethyl-2-bromoisovalerate 95%
Ethyl-2-bromoisovalerate
CAS No.: 609-12-1
Formel:
C₇H₁₃BrO₂ Molecular Weight: 209,08 g/mol Siedepunkt: 77 °C (12 mmHg) Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026855 CAS-Nummer: 609-12-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |