Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
409922500
409920010
409920051
ACRO409922500EA
79.7
EUR
ACRO409922500
ACRO409920010
ACRO409920051
Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) 98% stabilisiert
Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat)
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 198.21 g/mol Siedepunkt: 98…100 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 1.05 g/cm³ Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008590 CAS-Nummer: 97-90-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 90 to 150 ppm MEHQ |