Fluorescein Dinatriumsalz Diydrat 90%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-xanthen-3-on Dinatriumsalz, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)- (3H)-xanthen-3-on Dinatriumsalz, Fluoreszein Dinatriumsalz, Fluorescein Natriumsalz, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)-benzoesäure Dinatriumsalz, Dinatrium-2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoat, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-3-xanthenon Dinatriumsalz, Fluorescein-Natrium, Resorcinphthalein Dinatriumsalz, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoesäure Dinatriumsalz, Fluorescein Dinatriumsalz, 3′,6′-Dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, 9-(2-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-(3H)-3-xanthenon Dinatriumsalz
CAS No.: 1264198-62-0
Formel:
C₂₀H₁₀Na₂O₅·2H₂O Molecular Weight: 412,31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150814 CAS-Nummer: 1264198-62-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange-red to green-brown to dark brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 6.5 to 10 % (K.F.) |
UV spectrophotometry | ≥88 % (on dry substance) |