2-Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch) 97+% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
412150010 412152500
ACRO412150010EA 227 EUR
ACRO412150010 ACRO412152500
2-Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch) 97+% stabilisiert
2-Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch, Methacrylsäure, Monoester mit 1,2-Propandiol)
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004536
CAS-Nummer: 27813-02-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 % (Mixture of isomers)
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 150 to 300 ppm MEHQ