MBD 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 7-(4-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenzoxadiazole
413540010 413540050
ACRO413540010EA 116 EUR
ACRO413540010 ACRO413540050
MBD 98%
MBD
CAS No.: 33984-50-8
Formel: C₁₄H₁₂N₄O₄
Molecular Weight: 300,274 g/mol
Schmelzpunkt: 176…180 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042778
CAS-Nummer: 33984-50-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %