3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole hydrochloride hydrate, 2-Hydrazono-3-methylbenzothiazoline hydrochloride
414020100 414020500 414022500
ACRO414020100EA 98.3 EUR
ACRO414020100 ACRO414020500 ACRO414022500
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate 98%
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formel: C₈H₉N₃S·H₂O·HCl
Molecular Weight: 233.714 g/mol
Schmelzpunkt: 270…276 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149370
CAS-Nummer: 38894-11-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 %
HPLC ≥97.5 %