Mineralöl (Erdöl), rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Petrolatum, liquid, Mineral oil, Paraffin oil, Nujol
415080010
415080060
415080025
415080100
ACRO415080010EA
49
EUR
ACRO415080010
ACRO415080060
ACRO415080025
ACRO415080100
Mineralöl (Erdöl), rein
Mineralöl (Erdöl)
Siedepunkt:
300 °C (1013 hPa) Dichte: 0,877 g/cm³ Flammpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131611 CAS-Nummer: 8042-47-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Oily liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4730 to 1.4800 (20°C, 589 nm) |
Density | (15°C) 0.860 to 0.880 g/ml |
Viscosity | 63 to 80 mm²/s (40°C) |