Naphthenic acid pract.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
415281000 415285000 415280025
ACRO415281000EA 17.7 EUR
ACRO415281000 ACRO415285000 ACRO415280025
Naphthenic acid pract.
Naphthenic acid
CAS No.: 1338-24-5
Siedepunkt: 140…200 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00147696
CAS-Nummer: 1338-24-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Density (20°C) 910 to 940 g/l
Viscosity ≤5 St (at 25°C)
Acid value 230 to 260 mg KOH/g