Nigrosine, wasserlöslich, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: CI 50420
ACRO415681000EA 41.2 EUR
ACRO415681000 ACRO415685000
Nigrosine, wasserlöslich, rein
Nigrosine
Appearance: Dark red to black Crystalline powder or crystals
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044681
CAS-Nummer: 8005-03-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to black Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Titration with HClO4 ≥97.5 %