Nonylphenol (Isomerengemisch) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
416240010 416240050
ACRO416240010EA 150 EUR
ACRO416240010 ACRO416240050
Nonylphenol (Isomerengemisch) 99%
Nonylphenol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₅H₂₄O
Molecular Weight: 220.35 g/mol
Flammpunkt: 141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002396
CAS-Nummer: 84852-15-3
UN: 3145
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5105 to 1.5165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA