N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
417370250
417370050
417371000
ACRO417370250EA
311
EUR
ACRO417370250
ACRO417370050
ACRO417371000
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
CAS No.: 304-88-1
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 119…123 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002111 CAS-Nummer: 304-88-1 |