Phenyl-p-benzoquinone 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Phenyl-1,4-benzoquinone, [1,1'-Biphenyl]-2,5-dione
417380250 417381000
ACRO417380250EA 117 EUR
ACRO417380250 ACRO417381000
Phenyl-p-benzoquinone 95%
Phenyl-p-benzoquinone
CAS No.: 363-03-1
Formel: C₁₂H₈O₂
Molecular Weight: 184,194 g/mol
Schmelzpunkt: 111…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001599
CAS-Nummer: 363-03-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥94 %