(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-1-Phenyl-1,3-propanediol
417760010 417760050 417762500
ACRO417760010EA 142 EUR
ACRO417760010 ACRO417760050 ACRO417762500
(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol 98%
(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol
CAS No.: 96854-34-1
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,193 g/mol
Schmelzpunkt: 62…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221510
CAS-Nummer: 96854-34-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -53° to -56° (22 °C, 589 nm) (c=1, 1,2-dichlorethane)