Resazurin Natriumsalz, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Natriooxy-3H-phenoxazin-3-on-10-oxid
418900050 418900010 418900250
ACRO418900050EA 93.2 EUR
ACRO418900050 ACRO418900010 ACRO418900250
Resazurin Natriumsalz, rein, zertifiziert
Resazurin Natriumsalz
Formel: C₁₂H₆NNaO₄
Molecular Weight: 251.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005036
CAS-Nummer: 62758-13-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥80 %
BSC Certification Passes