Natriummethanolat 0.5 M in Methanol, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat
419605000
419600025
419601000
ACRO419605000EA
230
EUR
ACRO419605000
ACRO419600025
ACRO419601000
Natriummethanolat 0.5 M in Methanol, rein
Natriummethanolat
Formel:
CH₃NaO Molecular Weight: 54,02 g/mol Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,8 g/cm³ Flammpunkt: 11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012179 CAS-Nummer: 124-41-4 UN: 1992 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.45 to 0.60 M |
GC | ≥95.0 % (sum of cis and trans) |